p-Toluenesulfonate d'argent ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 16836-95-6
Molecular Formula: C7H7AgO3S
Formula Weight: 279.07
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007511
Formule:
C₇H₇AgO₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007511 Numéro CAS: 16836-95-6 EINECS: 240-859-0 ADR: 9,III |