1-Méthyl-1-phénylhydrazine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 618-40-6
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.5830
Boiling Point: 54-55°/0.3mm
MDL No.: MFCD00007627
Formule:
C₇H₁₀N₂ Point d'ébullition: 54…55 °C (0,3 mmHg) Densité: 1,038 Point éclair: 92 °C (198 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007627 Numéro CAS: 618-40-6 EINECS: 210-547-9 |