Dipotassium phtalate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₄K₂O₄ |
Numéro CAS:
4409-98-7 EINECS: 224-561-8 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 242.32 g/mol |
Hill Formula | C8H4K2O4 |
Chemical Formula | C6H4-1,2-(COOK)2 |