Imprimer
Acide (Z)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (Z)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1Z)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (Z)-Aconitic acid
A16010.14 A16010.03 A16010.06
A16010.14EA 771 EUR
A16010.14 A16010.03 A16010.06
Acide (Z)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique tech. 90%, grade Technique
Acide (Z)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique
Purity: 90% CAS No.: 585-84-2 Molecular Formula: C6H6O6 Formula Weight: 174.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless MDL No.: MFCD00063184
Formule: C₆H₆O₆
Poids moléculaire: 174.11 g/mol
Point de fusion: 115…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063184
Numéro CAS: 585-84-2
EINECS: 209-561-1