Imprimer
Hydrogénofumarate d'éthyle 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-4-Ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monoethyl fumarate, Ethyl hydrogen fumarate
156201000 156200250
ACRO156201000EA 266 EUR
ACRO156201000 ACRO156200250
Hydrogénofumarate d'éthyle 95%
Hydrogénofumarate d'éthyle
Formule: C₆H₈O₄
Point d'ébullition: 147 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 64…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002699
Numéro CAS: 2459-05-4
EINECS: 219-544-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
Titration with NaOH ≥94 %