Imprimer
Azodicarboxylate de dibenzyle 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate
L19347.06 L19347.14
L19347.06EA 68 EUR
L19347.06 L19347.14
Azodicarboxylate de dibenzyle 96%
Azodicarboxylate de dibenzyle
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₄
Point de fusion: 43…47 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016737
Numéro CAS: 2449-05-0
EINECS: 219-508-0