Imprimer
N,N-Bis(2-aminoéthyl)éthylènediamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
B21789.06 B21789.14 B21789.22 B21789.36
B21789.06EA 38.8 EUR
B21789.06 B21789.14 B21789.22 B21789.36
N,N-Bis(2-aminoéthyl)éthylènediamine 97%
N,N-Bis(2-aminoéthyl)éthylènediamine
Purity: 97% CAS No.: 4097-89-6 Molecular Formula: C6H18N4 Formula Weight: 146.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4969 Odour: Amine-like pH: 11.9 Boiling Point: 102°/0.05mm Beilstein Reference: 1739626 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00008177
Formule: C₆H₁₈N₄
Poids moléculaire: 146.24 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (0.05 mmHg)
Densité: 0.978
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008177
Numéro CAS: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
ADR: 8 II