Imprimer
N,N-Bis(2-aminoéthyl)éthylènediamine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
314791000 314795000
ACRO314791000EA 269 EUR
ACRO314791000 ACRO314795000
N,N-Bis(2-aminoéthyl)éthylènediamine 96%
N,N-Bis(2-aminoéthyl)éthylènediamine
Formule: C₆H₁₈N₄
Poids moléculaire: 146.24 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0.977 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008177
Numéro CAS: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %