Imprimer
N-Méthyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23851.06 B23851.14
B23851.06EA 54.7 EUR
B23851.06 B23851.14
N-Méthyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98%
N-Méthyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Purity: 98+% CAS No.: 815-06-5 Molecular Formula: C3H4F3NO Formula Weight: 127.07 Flash Point: 73°(163°F) Melting Point: 49-52° Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 1703392 MDL No.: MFCD00009670
Formule: C₃H₄F₃NO
Point d'ébullition: 156…157 °C
Point de fusion: 49…52 °C
Point éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009670
Numéro CAS: 815-06-5
EINECS: 212-417-7