Imprimer
Azodicarboxylate de diisopropyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14566.0051 8.14566.1000
8.14566.0051EA 120 EUR
8.14566.0051 8.14566.1000
Azodicarboxylate de diisopropyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Azodicarboxylate de diisopropyle
Formule: C₈H₁₄N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008875
Numéro CAS: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 202.2 g/mol
Boiling Point 75 °C (33.3 Pa)
Vapor Pressure 1.04 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)