Imprimer
Azodicarboxylate de di-tert-butyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L00294.06 L00294.14
L00294.06EA 75 EUR
L00294.06 L00294.14
Azodicarboxylate de di-tert-butyle ≥98%
Azodicarboxylate de di-tert-butyle
Purity: 98% CAS No.: 870-50-8 Molecular Formula: (CH3)3CO2C-N=N-CO2C(CH3)3 Formula Weight: 230.27 Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 1911434
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015001
Numéro CAS: 870-50-8
EINECS: 212-796-9