Imprimer
Azodicarboxylate de di-tert-butyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
366920050 366920250 366921000
ACRO366920050EA 86.4 EUR
ACRO366920050 ACRO366920250 ACRO366921000
Azodicarboxylate de di-tert-butyle 97%
Azodicarboxylate de di-tert-butyle
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015001
Numéro CAS: 870-50-8
EINECS: 212-796-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥96.0 %