Imprimer
Malonate de potassium et de méthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L20429.14 L20429.22
L20429.14EA 54.4 EUR
L20429.14 L20429.22
Malonate de potassium et de méthyle 98%
Malonate de potassium et de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 38330-80-2 Molecular Formula: CH3O2CCH2CO2K Formula Weight: 156.18 Melting Point: ca 190° dec. MDL No.: MFCD00014021
Formule: C₄H₅KO₄
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014021
Numéro CAS: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8