Imprimer
Malonate de potassium et d'éthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
248080250 248081000 248085000
ACRO248080250EA 68.6 EUR
ACRO248080250 ACRO248081000 ACRO248085000
Malonate de potassium et d'éthyle 98%
Malonate de potassium et d'éthyle
Formule: C₅H₇KO₄
Poids moléculaire: 170.21 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035603
Numéro CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %