Imprimer
Nonadécane-1-oate de méthyle, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
74208-1G 74208-5G
74208-1GEA 100 EUR
74208-1G 74208-5G
Nonadécane-1-oate de méthyle, Supelco®
Nonadécane-1-oate de méthyle
Formule: C₂₀H₄₀O₂
Numéro MDL: MFCD00009011
Numéro CAS: 1731-94-8
EINECS: 217-056-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fd3fe6c8ec159c2920d00adf28974c5c62dd03f&vid=a031dd9640f2db91d675d7c4ffdc386e4c1246fd&prid=web&clid=SAPDAM