Hexachlororhodate de trisodium dodécahydraté (17,1% Rh)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Rhodium sodium chloride dodecahydrate
CAS No.: 14972-70-4
Molecular Formula: Na3RhCl6.12H2O
Formula Weight: 600.77 (384.59anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 900° dec.
MDL No.: MFCD00003509
Formule:
Cl₆Na₃Rh·12H₂O Poids moléculaire: 600.77 g/mol Point de fusion: 900 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003509 Numéro CAS: 14972-70-4 EINECS: 239-047-9 |