Imprimer
Hexafluoroacétone trihydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L10777.06 L10777.14 L10777.22
L10777.06EA 51.6 EUR
L10777.06 L10777.14 L10777.22
Hexafluoroacétone trihydraté ≥98%
Hexafluoroacétone trihydraté
Purity: 98% CAS No.: 34202-69-2 Molecular Formula: C3F6O.3H2O Formula Weight: 220.07 (166.02anhy) Refractive Index: 1.3190 Melting Point: 18-21° Boiling Point: 105-106° Beilstein Reference: 607236 UN No.: 2552 MDL No.: MFCD00149061
Formule: C₃F₆O·3H₂O
Point d'ébullition: 105…106 °C
Point de fusion: 18…21 °C
Densité: 1,579
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149061
Numéro CAS: 34202-69-2
EINECS: 211-676-3
UN: 2552
ADR: 6.1,II