Nitrilotriacétate de trisodium monohydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 18662-53-8
Molecular Formula: N(CH2CO2Na)3.H2O
Formula Weight: 275.12 (257.10anhy)
Melting Point:
Formule:
C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O Poids moléculaire: 275.1 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150789 Numéro CAS: 18662-53-8 EINECS: 205-355-7 |