Imprimer
Acide N-acétyl-L-glutamique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B23621.14 B23621.22
B23621.14EA 36.5 EUR
B23621.14 B23621.22
Acide N-acétyl-L-glutamique ≥99%
Acide N-acétyl-L-glutamique
Purity: 99% CAS No.: 1188-37-0 Molecular Formula: C7H11NO5 Formula Weight: 189.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 194-199° Beilstein Reference: 1727473 Optical Rotation: -16.5° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00002802
Formule: C₇H₁₁NO₅
Point de fusion: 194…199 °C
Numéro MDL: MFCD00002802
Numéro CAS: 1188-37-0
EINECS: 214-708-4