Imprimer
Triéthylènetétramine 60%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trientine
A16128.AP A16128.0F
A16128.APEA 58.4 EUR
A16128.AP A16128.0F
Triéthylènetétramine 60%, grade Technique
Triéthylènetétramine
Purity: 60% CAS No.: 112-24-3 Molecular Formula: C6H18N4 Formula Weight: 146.24 Flash Point: 122°(252°F) Refractive Index: 1.4980 Odour: Amine-like Melting Point: ca -35° Boiling Point: ca 267° Beilstein Reference: 605448 Merck Reference: 14,9663 UN No.: 2259 MDL No.: MFCD00008169
Formule: C₆H₁₈N₄
Poids moléculaire: 146.24 g/mol
Point d'ébullition: ∼267 °C
Point de fusion: ∼–35 °C
Densité: 0.982
Point éclair: 122 °C (252 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008169
Numéro CAS: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,9663