Imprimer
Triéthylènetétramine 60%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trientine
344070500 344075000 344070025
ACRO344070500EA 37.8 EUR
ACRO344070500 ACRO344075000 ACRO344070025
Triéthylènetétramine 60%
Triéthylènetétramine
Formule: C₆H₁₈N₄
Poids moléculaire: 146.24 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point éclair: 129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008169
Numéro CAS: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
Color scale ≤150 APHA