Imprimer
Arecoline bromhydrate 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Arecoline hydrobromide
250130250 250130050 250131000
ACRO250130250EA 174 EUR
ACRO250130250 ACRO250130050 ACRO250131000
Arecoline bromhydrate 98+%
Arecoline bromhydrate
Formule: C₈H₁₄BrNO₂
Poids moléculaire: 236.11 g/mol
Point de fusion: 171…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039041
Numéro CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
UN: 1544
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %