Imprimer
Tantalum standard solution, 1,000 mg/L Ta in 2% hydrofluoric acid (de TaCl₅) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
89888.AE 89888.AP
89888.AEEA 45.3 EUR
89888.AE 89888.AP
Tantalum standard solution, 1,000 mg/L Ta in 2% hydrofluoric acid (de TaCl₅) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de tantale
MDL No.: MFCD00011252
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
UN No.: 2922
ADR: 8,II
GHS Symbol(s): GHS06-GHS05
GHS Signal Word: Danger
Certifications: Traçabilité NIST