Imprimer
Tantalum standard solution, 10,000 mg/L Ta in 2% hydrofluoric acid (de TaCl₅) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14419.AD 14419.AE 14419.AP
14419.ADEA 170 EUR
14419.AD 14419.AE 14419.AP
Tantalum standard solution, 10,000 mg/L Ta in 2% hydrofluoric acid (de TaCl₅) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de tantale
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011252
Certifications: Traçabilité NIST