Imprimer
Phosphorus standard solution, 1,000 mg/L P in 5% nitric acid (de P) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
89887.AE 89887.AP
89887.AEEA 50.4 EUR
89887.AE 89887.AP
Phosphorus standard solution, 1,000 mg/L P in 5% nitric acid (de P) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de phosphore
Molecular Formula: P in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133771
Certifications: Traçabilité NIST