Imprimer
1,4-Dithianne-2,5-diol 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
179932500 179930010
ACRO179932500EA 179 EUR
ACRO179932500 ACRO179930010
1,4-Dithianne-2,5-diol 96%
1,4-Dithianne-2,5-diol
Formule: C₄H₈O₂S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006659
Numéro CAS: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
HPLC ≥97.5 %