Imprimer
Tungsten standard solution, 1,000 mg/L W in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de W) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35770.AD 35770.AE 35770.AP
35770.ADEA 70 EUR
35770.AD 35770.AE 35770.AP
Tungsten standard solution, 1,000 mg/L W in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de W) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de tungstène
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Certifications: Traçabilité NIST