Tungsten standard solution, 1,000 mg/L W in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de W) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Certifications: Traçabilité NIST