Imprimer
Palladium solution standard, 1,000 mg/L Pd dans dil. l'acide nitrique 5% (de Pd) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44631.AD 44631.AE 44631.AP
44631.ADEA 134 EUR
44631.AD 44631.AE 44631.AP
Palladium solution standard, 1,000 mg/L Pd dans dil. l'acide nitrique 5% (de Pd) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de palladium
Molecular Formula: Pd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011167
Certifications: Traçabilité NIST