Niobium standard solution, 10,000 mg/L Nb in 2% hydrofluoric acid (de NbCl₅) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Certifications: Traçabilité NIST