Imprimer
Sodium solution standard, 1,000 mg/L Na dans l'eau (de NaNO₃) Certipur® étalon pour SAA, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Certipur®
1.19507.0500EA 89.9 EUR
1.19507.0500
Sodium solution standard, 1,000 mg/L Na dans l'eau (de NaNO₃) Certipur® étalon pour SAA, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST