Imprimer
Sodium solution standard, 1,000 mg/L Na dans l'eau (de NaCl) Specpure® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
41696.AEEA 153 EUR
41696.AE
Sodium solution standard, 1,000 mg/L Na dans l'eau (de NaCl) Specpure® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
Molecular Formula: NaCl in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00044631
Certifications: Traçabilité NIST