Imprimer
Molybdenum standard solution, 1,000 mg/L Mo in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Mo) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35758.AE 35758.AP 35758.AD
35758.AEEA 99.5 EUR
35758.AE 35758.AP 35758.AD
Molybdenum standard solution, 1,000 mg/L Mo in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Mo) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de molybdénum
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certifications: Traçabilité NIST