Imprimer
Germanium 1,000 mg/L en solution dans l'acide nitrique 5% + HF traces (de Ge) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13841.AD 13841.AE 13841.AP
13841.ADEA 92.4 EUR
13841.AD 13841.AE 13841.AP
Germanium 1,000 mg/L en solution dans l'acide nitrique 5% + HF traces (de Ge) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de germanium
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Traçabilité NIST
Certifications: Traçabilité NIST