Imprimer
Diammonium wolframate ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ammonium tungstate
44588.09 44588.18 44588.30
44588.09EA 120 EUR
44588.09 44588.18 44588.30
Diammonium wolframate ≥99.99% (base métaux)
Diammonium wolframate
Purity: 99.99+% CAS No.: 11140-77-5 Molecular Formula: (NH4)2WO4 Formula Weight: 283.91 Physical Form: Powder Solubility: Soluble in warm water MDL No.: MFCD00015956
Formule: H₈N₂O₄W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015956
Numéro CAS: 11140-77-5