Hexachlororhodate de triammonium hydraté ≥99.995% (base métaux), Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 15336-18-2
Molecular Formula: (NH4)3RhCl6.xH2O (x≈1) (formula not proven)
Formula Weight: 369.74(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark red
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00003394
Formule:
H₁₂Cl₆N₃Rh·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003394 Numéro CAS: 15336-18-2 EINECS: 239-364-2 |