Imprimer
2-Cyanopyrimidine
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Cyanopyrimidine
10007121-1 10007121-10 10007121-5 10007121-500
CAYM10007121-1EA 31 EUR
CAYM10007121-1 CAYM10007121-10 CAYM10007121-5 CAYM10007121-500
2-Cyanopyrimidine
2-Cyanopyrimidine
Formule: C₅H₃N₃
Numéro MDL: MFCD00160513
Numéro CAS: 14080-23-0