3-Chloro-6-hydrazinopyridazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine
Purity: 98%
CAS No.: 17284-97-8
Molecular Formula: C4H5ClN4
Formula Weight: 144.56
Melting Point: 134-140°
Beilstein Reference: 125591
Formule:
C₄H₅ClN₄ Poids moléculaire: 144.56 g/mol Point de fusion: 134…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051740 Numéro CAS: 17284-97-8 |