Imprimer
Oxyde de phenylarsine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): PAO
A14674.03 A14674.06 A14674.14
A14674.03EA 40.3 EUR
A14674.03 A14674.06 A14674.14
Oxyde de phenylarsine ≥97%
Oxyde de phenylarsine
Purity: 97% CAS No.: 637-03-6 Molecular Formula: C6H5AsO Formula Weight: 168.03 Melting Point: 140-160° Beilstein Reference: 2935227 Merck Reference: 14,6949 UN No.: 3465 MDL No.: MFCD00001990
Formule: C₆H₅AsO
Point de fusion: 140…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001990
Numéro CAS: 637-03-6
EINECS: 211-275-3
UN: 3465
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,6949