Imprimer
Oxyde de phenylarsine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
180350050 180350010 180350250
ACRO180350050EA 117 EUR
ACRO180350050 ACRO180350010 ACRO180350250
Oxyde de phenylarsine 97%
Oxyde de phenylarsine
Formule: C₆H₅AsO
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001990
Numéro CAS: 637-03-6
EINECS: 211-275-3
UN: 3465
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Optical rotation +24° to +28° (1 % in DMF/methanol)