Imprimer
trans,trans-Undéca-2,4-diènal ≥90% remainder mainly trans,cis isomer
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A13419.06 A13419.14
A13419.06EA 29.4 EUR
A13419.06 A13419.14
trans,trans-Undéca-2,4-diènal ≥90% remainder mainly trans,cis isomer
trans,trans-Undéca-2,4-diènal
Purity: 90+% CAS No.: 30361-29-6 Molecular Formula: C11H18O Formula Weight: 166.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5120 Boiling Point: 128-129°/10mm Beilstein Reference: 1706330 MDL No.: MFCD00014677
Formule: C₁₁H₁₈O
Poids moléculaire: 166.26 g/mol
Point d'ébullition: 128…129 °C (10 mmHg)
Densité: 0.870
Point éclair: 107 °C (225 °F)
Numéro MDL: MFCD00014677
Numéro CAS: 30361-29-6
EINECS: 250-148-7