Imprimer
trans,trans-Hexa-2,4-diènal principalement trans 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13200.06 A13200.14 A13200.22 A13200.PG
A13200.06EA 37.1 EUR
A13200.06 A13200.14 A13200.22 A13200.PG
trans,trans-Hexa-2,4-diènal principalement trans 95%
trans,trans-Hexa-2,4-diènal
Purity: 95% CAS No.: 142-83-6 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5386 Odour: Floral Boiling Point: 170-173° Beilstein Reference: 1698401 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00007004
Formule: C₆H₈O
Poids moléculaire: 96.13 g/mol
Point d'ébullition: 170…173 °C
Densité: 0.871
Point éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007004
Numéro CAS: 142-83-6
EINECS: 205-564-3
UN: 2922
ADR: 8 III