Imprimer
trans,trans-Dodéca-2,4-diènal ≥90% remainder mainly trans, cis isomer
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L06002.03 L06002.06
L06002.03EA 45.3 EUR
L06002.03 L06002.06
trans,trans-Dodéca-2,4-diènal ≥90% remainder mainly trans, cis isomer
trans,trans-Dodéca-2,4-diènal
Purity: 90+% CAS No.: 21662-16-8 Molecular Formula: C12H20O Formula Weight: 180.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 130°/6mm Beilstein Reference: 1708096 MDL No.: MFCD00014678
Formule: C₁₂H₂₀O
Point d'ébullition: 130 °C (6 mmHg)
Densité: 0,863
Point éclair: 104 °C (219 °F)
Numéro MDL: MFCD00014678
Numéro CAS: 21662-16-8
EINECS: 244-517-1