Imprimer
trans,trans-Déca-2,4-diènal 95% tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, DDA
177510010 177510050 177510250
ACRO177510010EA 50.4 EUR
ACRO177510010 ACRO177510050 ACRO177510250
trans,trans-Déca-2,4-diènal 95% tech.
trans,trans-Déca-2,4-diènal
Formule: C₁₀H₁₆O
Poids moléculaire: 152.24 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C (10 mmHg)
Densité: 0.85 g/cm³
Point éclair: 85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007007
Numéro CAS: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 % (main isomer)