Imprimer
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphtol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L02416.09 L02416.18
L02416.09EA 129 EUR
L02416.09 L02416.18
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphtol ≥99%
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphtol
Purity: 99% CAS No.: 529-35-1 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Melting Point: 69-71° Boiling Point: 264-265°/705mm MDL No.: MFCD00001734
Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 264…265 °C (705 mmHg)
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001734
Numéro CAS: 529-35-1
EINECS: 208-461-1