6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Formule:
C₁₁H₁₂O₂ Point d'ébullition: 171 °C (11 mmHg) Point de fusion: 77…79 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001695 Numéro CAS: 1078-19-9 EINECS: 214-078-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 77 to 79 °C |
GC | ≥98.5 % |