Imprimer
7-Nitro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L01853.04 L01853.09
L01853.04EA 99.5 EUR
L01853.04 L01853.09
7-Nitro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥97%
7-Nitro-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Purity: 97% CAS No.: 40353-34-2 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Melting Point: 103-108° Beilstein Reference: 1570515
Formule: C₁₀H₉NO₃
Point de fusion: 103…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019661
Numéro CAS: 40353-34-2
EINECS: 254-887-6