1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-one 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Beta-tetralone
Formule:
C₁₀H₁₀O Poids moléculaire: 146.19 g/mol Point d'ébullition: 131…133 °C (11 mmHg) Point de fusion: 18 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001727 Numéro CAS: 530-93-8 EINECS: 208-498-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow to green Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5550 to 1.5650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |