Imprimer
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.08203.0100 8.08203.0250
8.08203.0100EA 67.9 EUR
8.08203.0100 8.08203.0250
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O
Poids moléculaire: 146.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001688
Numéro CAS: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 5 - 6 °C
Molar Mass 146.19 g/mol
Boiling Point 113 - 116 °C (8 hPa)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)