Imprimer
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
138310250 138311000 138315000
ACRO138310250EA 41.4 EUR
ACRO138310250 ACRO138311000 ACRO138315000
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one 98%
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O
Poids moléculaire: 146.19 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 5…6 °C
Densité: 1.096 g/cm³
Point éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001688
Numéro CAS: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to amber to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %